Läs mer
Thermo Scientific™ Torrblandade buffrade förpackningar
Produktkod. 10627524 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 förpackningar
40 förpackningar
Kemiskt namn eller material:
Boratbuffert
DPBS
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Karbonat-bikarbonat buffertförpackningar
MES buffrad saltlösning
Tris buffrade saltlösningsförpackningar
Tris-glycinbuffert
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material unitSize
10627524 40 förpackningar Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) Paket med 40
10494404 10 förpackningar MES buffrad saltlösning Paket med 10
10331414 40 förpackningar Karbonat-bikarbonat buffertförpackningar Paket med 40
10137833 40 förpackningar Tris buffrade saltlösningsförpackningar Paket med 40
10628694 40 förpackningar Boratbuffert Paket med 40
10501294 40 förpackningar Tris-glycinbuffert Paket med 40
10350884 10 förpackningar Tris buffrade saltlösningsförpackningar Paket med 10
10197443 40 förpackningar DPBS Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10627524 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28372
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Vår kvalitetskontroll säkerställer att varje förpackning med torrblandningsbuffertar ger konsekventa lösningar utan vägning eller pH-justering. Töm bara innehållet i ett foliekuvert i en bägare, tillsätt lämpliga lösningsmedel och rör om så att det löser sig.
Våra torrblandade buffertförpackningar är lätta att använda. Töm helt enkelt innehållet i ett foliekuvertpaket i en bägare, tillsätt ultrarent vatten och rör om så att det löses upp. Inget behov av att tillverka och lagra stora volymer lagerlösning före dagliga behov.
Fördelarna med färdiga buffrade förpackningar inkluderar:
Bekväm —ingen vägning, ingen pH-justering, inget behov av att lagra enskilda komponenter
Konsekvent kvalitet —vår kvalitetskontroll säkerställer att varje förpackning ger samma, konsekventa buffert
Lång hållbarhet —i lager och lagring som torrförpackningar eliminerar farhågor om långsiktig stabilitet hos stamlösningar
BupH™ Fosfatbuffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör natriumfosfatbuffrad saltlösning (PBS) för användning i tvärbindnings- och märkningsreaktioner som kräver aminfria förhållanden. Varje BupH Dry-Blend-paketet gör PBS färdig att använda med 0,1 M natriumfosfat, 0,15 M NaCl-buffert vid pH 7,2 när den löses i 500 ml vatten.
BupH MES-buffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör optimerad aminfri och karboxylfri buffert. När bufferten är upplöst i 500 ml vatten innehåller bufferten 0,1 M 2-(N-morfolino)etansulfonsyra (MES), 0,9 % natriumklorid vid pH 4,7 för karbodiimid (EDC) tvärbindnings- och konjugeringsreaktioner.
BupH Karbonat-bikarbonatbuffertförpackningar är påsar med torrblandat pulver som var och en räcker för att göra 500 ml alkalisk (pH 9,4) natriumkarbonatbuffert (kol-bikarbonat). Denna buffert används för att belägga eller binda infångningsantikroppar och andra proteiner på polystyrenmikroplattor för ELISA och andra plattanalyser. När den löses i 500 ml vatten, ger varje förpackning 0,2 M karbonat-bikarbonat vid pH 9,4.
BupH Tris-buffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör Tris-NaCl-buffrad saltlösning (TBS ) för spädningsmedel och tvättbuffertar i ELISA Western blotting och allmänna immunanalysförfaranden. Varje förpackning är färdig att använda TBS med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl vid pH 7,2 när det lösts i 500 ml vatten.
BupH Boratbuffertförpackningar är påsar med torrblandat pulver som var och en är tillräcklig för att göra boratbuffert för användning i proteinmodifieringsprocedurer som kräver aminfria förhållanden. När den löses i 500 ml vatten, ger varje förpackning 50 mM borat vid pH 8,5.
BupH Tris-Glycine Transfer Buffer Packs är påsar med torrblandningspulver som gör 500 ml standardöverföringsbuffert för våt eller halvtorr elektroforetisk proteinöverföring från gel till blotting-membran. Varje förpackning ger 25 mM Tris, 192 mM glycin vid pH 8 när det löses i 400 mL vatten och 100 mL metanol.
BupH Modifierade Dulbeccos PBS-förpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör fysiologisk natrium- och kaliumfosfatbuffrad saltlösning (D-PBS) för ELISA och western blot-spädningsmedel och tvättbuffertar. Varje förpackning gör 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl modifierad Dulbeccos PBS-buffert vid pH 7,4 när den löses i 500 mL vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration Torrblandning
pH 7.2
Fysisk form Pulver
Produktlinje BupH
Kvantitet 40 förpackningar
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphate Buffered Saline Packs
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consejos de prudencia
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.