Läs mer
Thermo Scientific™ Torrblandade buffrade förpackningar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 förpackningar
40 förpackningar
Kemiskt namn eller material:
Boratbuffert
DPBS
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Karbonat-bikarbonat buffertförpackningar
MES buffrad saltlösning
Tris buffrade saltlösningsförpackningar
Tris-glycinbuffert
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
Beskrivning
Våra torrblandade buffertförpackningar är lätta att använda. Töm helt enkelt innehållet i ett foliekuvertpaket i en bägare, tillsätt ultrarent vatten och rör om så att det löses upp. Inget behov av att tillverka och lagra stora volymer lagerlösning före dagliga behov.
Fördelarna med färdiga buffrade förpackningar inkluderar:
•Bekväm —ingen vägning, ingen pH-justering, inget behov av att lagra enskilda komponenter
•Konsekvent kvalitet —vår kvalitetskontroll säkerställer att varje förpackning ger samma, konsekventa buffert
•Lång hållbarhet —i lager och lagring som torrförpackningar eliminerar farhågor om långsiktig stabilitet hos stamlösningar
BupH™ Fosfatbuffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör natriumfosfatbuffrad saltlösning (PBS) för användning i tvärbindnings- och märkningsreaktioner som kräver aminfria förhållanden. Varje BupH Dry-Blend-paketet gör PBS färdig att använda med 0,1 M natriumfosfat, 0,15 M NaCl-buffert vid pH 7,2 när den löses i 500 ml vatten.
BupH MES-buffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör optimerad aminfri och karboxylfri buffert. När bufferten är upplöst i 500 ml vatten innehåller bufferten 0,1 M 2-(N-morfolino)etansulfonsyra (MES), 0,9 % natriumklorid vid pH 4,7 för karbodiimid (EDC) tvärbindnings- och konjugeringsreaktioner.
BupH Karbonat-bikarbonatbuffertförpackningar är påsar med torrblandat pulver som var och en räcker för att göra 500 ml alkalisk (pH 9,4) natriumkarbonatbuffert (kol-bikarbonat). Denna buffert används för att belägga eller binda infångningsantikroppar och andra proteiner på polystyrenmikroplattor för ELISA och andra plattanalyser. När den löses i 500 ml vatten, ger varje förpackning 0,2 M karbonat-bikarbonat vid pH 9,4.
BupH Tris-buffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör Tris-NaCl-buffrad saltlösning (TBS ) för spädningsmedel och tvättbuffertar i ELISA Western blotting och allmänna immunanalysförfaranden. Varje förpackning är färdig att använda TBS med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl vid pH 7,2 när det lösts i 500 ml vatten.
BupH Boratbuffertförpackningar är påsar med torrblandat pulver som var och en är tillräcklig för att göra boratbuffert för användning i proteinmodifieringsprocedurer som kräver aminfria förhållanden. När den löses i 500 ml vatten, ger varje förpackning 50 mM borat vid pH 8,5.
BupH Tris-Glycine Transfer Buffer Packs är påsar med torrblandningspulver som gör 500 ml standardöverföringsbuffert för våt eller halvtorr elektroforetisk proteinöverföring från gel till blotting-membran. Varje förpackning ger 25 mM Tris, 192 mM glycin vid pH 8 när det löses i 400 mL vatten och 100 mL metanol.
BupH Modifierade Dulbeccos PBS-förpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör fysiologisk natrium- och kaliumfosfatbuffrad saltlösning (D-PBS) för ELISA och western blot-spädningsmedel och tvättbuffertar. Varje förpackning gör 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl modifierad Dulbeccos PBS-buffert vid pH 7,4 när den löses i 500 mL vatten.
•Bekväm —ingen vägning, ingen pH-justering, inget behov av att lagra enskilda komponenter
•Konsekvent kvalitet —vår kvalitetskontroll säkerställer att varje förpackning ger samma, konsekventa buffert
•Lång hållbarhet —i lager och lagring som torrförpackningar eliminerar farhågor om långsiktig stabilitet hos stamlösningar
BupH™ Fosfatbuffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör natriumfosfatbuffrad saltlösning (PBS) för användning i tvärbindnings- och märkningsreaktioner som kräver aminfria förhållanden. Varje BupH Dry-Blend-paketet gör PBS färdig att använda med 0,1 M natriumfosfat, 0,15 M NaCl-buffert vid pH 7,2 när den löses i 500 ml vatten.
BupH MES-buffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör optimerad aminfri och karboxylfri buffert. När bufferten är upplöst i 500 ml vatten innehåller bufferten 0,1 M 2-(N-morfolino)etansulfonsyra (MES), 0,9 % natriumklorid vid pH 4,7 för karbodiimid (EDC) tvärbindnings- och konjugeringsreaktioner.
BupH Karbonat-bikarbonatbuffertförpackningar är påsar med torrblandat pulver som var och en räcker för att göra 500 ml alkalisk (pH 9,4) natriumkarbonatbuffert (kol-bikarbonat). Denna buffert används för att belägga eller binda infångningsantikroppar och andra proteiner på polystyrenmikroplattor för ELISA och andra plattanalyser. När den löses i 500 ml vatten, ger varje förpackning 0,2 M karbonat-bikarbonat vid pH 9,4.
BupH Tris-buffrade saltlösningsförpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör Tris-NaCl-buffrad saltlösning (TBS ) för spädningsmedel och tvättbuffertar i ELISA Western blotting och allmänna immunanalysförfaranden. Varje förpackning är färdig att använda TBS med 25 mM Tris, 0,15 M NaCl vid pH 7,2 när det lösts i 500 ml vatten.
BupH Boratbuffertförpackningar är påsar med torrblandat pulver som var och en är tillräcklig för att göra boratbuffert för användning i proteinmodifieringsprocedurer som kräver aminfria förhållanden. När den löses i 500 ml vatten, ger varje förpackning 50 mM borat vid pH 8,5.
BupH Tris-Glycine Transfer Buffer Packs är påsar med torrblandningspulver som gör 500 ml standardöverföringsbuffert för våt eller halvtorr elektroforetisk proteinöverföring från gel till blotting-membran. Varje förpackning ger 25 mM Tris, 192 mM glycin vid pH 8 när det löses i 400 mL vatten och 100 mL metanol.
BupH Modifierade Dulbeccos PBS-förpackningar är påsar med torrblandat pulver som gör fysiologisk natrium- och kaliumfosfatbuffrad saltlösning (D-PBS) för ELISA och western blot-spädningsmedel och tvättbuffertar. Varje förpackning gör 8 mM natriumfosfat, 2 mM kaliumfosfat, 0,14 M NaCl, 10 mM KCl modifierad Dulbeccos PBS-buffert vid pH 7,4 när den löses i 500 mL vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boratbuffert |
| Koncentration | Torrblandning |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Pulver |
| Produktlinje | BupH |
| Kvantitet | 40 förpackningar |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).