missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bupirimate, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bupirimate |
| CAS | 41483-43-6 |
| Molekylformel | C13 H24 N4 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Sulfamic acid, dimethyl-, 5-butyl-2-(ethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (9CI), Bupirimate, Buprimate, Nimrod, PP 588 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-6-8-9-11-10(3)15-13(14-7-2)16-12(11)20-21(18,19)17(4)5/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15,16) |
| LEDER | CCCCc1c(C)nc(NCC)nc1OS(=O)(=O)N(C)C |
| IUPAC-namn | [5-butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylsulfamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.42 |
| Formel vikt | 316.1569 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?