missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Bupivacaine-d9 (butyl-d9), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bupivacaine N-butyl-d9 |
| CAS | 474668-57-0 |
| Molekylformel | C18 2H9 H19 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Piperidinecarboxamide, 1-(butyl-d9)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9CI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)piperidine-2-carboxamide, Bupivacaine-d9, Bupivacaine-D9 (N-butyl-D9), 1-(Butyl-d9)-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)/i1D3,4D2,5D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)piperidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.48 |
| Formel vikt | 297.2767 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?