Läs mer
Bupivakainhydroklorid, 100,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11459051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459051 5 g 5g
11449051 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215490405
Kemiska identifierare
CAS 14252-80-3
Molekylformel C18H29ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 324.89
MDL-nummer MFCD00078956
InChI-nyckel SIEYLFHKZGLBNX-UHFFFAOYNA-N
Synonym bupivacaine hydrochloride, bupivacaine hcl, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide hydrochloride, vivacaine, marcain, +--bupivacaine hydrochloride, bupivacaine hydrochloride jan, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 2',6'-pipecoloxylidide, 1-butyl-, hydrochloride
PubChem CID 64737
ChEBI CHEBI:77441
IUPAC-namn väte 1-butyl-N-(2,6-dimetylfenyl)piperidin-2-karboxamidklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupivacaine Hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 100.3%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 324.9 (anhydrous)
Fysisk form Pulver