Läs mer
Bupivakain hydrokloridmonohydrat 1,0 mg/ml i metanol (som vattenfri bas), LoGiCal
Produktkod. 30460978
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460978 1 ml
1 options
Produktkod. 30460978 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0613.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Analyt- eller komponentnamn Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
Lösningstyp Enda lösning
LEDER O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC-namn 1-butyl-N-(2,6-dimetylfenyl)piperidin-2-karboxamid; hydrera; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 342.9
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 342,2074 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.