Läs mer
Bupivakainhydrokloridmonohydrat, 98+%
Beskrivning
Det används som Na+-kanalblockerare, lokalbedövningsmedel och cAMP-produktionshämmare. Det fungerar som en surfaktantmolekyl med både hydrofila och lipofila egenskaper, adrenerg antagonist, EC 3.1.1.8 (kolinesteras) hämmare och EC 3.6.3.8 (Ca(2+)-transporterande ATPas) hämmare.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Det används som Na+-kanalblockerare, lokalbedövningsmedel och cAMP-produktionshämmare. Det fungerar som en surfaktantmolekyl med både hydrofila och lipofila egenskaper, adrenerg antagonist, EC 3.1.1.8 (kolinesteras) hämmare och EC 3.6.3.8 (Ca(2+)-transporterande ATPas) hämmare.
Löslighet
Löslig i vatten till 50 mM, i DMSO till 100 mM och i etanol till 100 mM.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bupivacaine hydrochloride monohydrate |
| Smältpunkt | 255 °C till 259 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,1495 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten till 50 mM, i DMSO till 100 mM och i etanol till 100 mM. |
| Formel vikt | 342.9 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning