Läs mer
Bupivakain hydrokloridmonohydrat, Mikromol™
Produktkod. 18001170
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18001170 250 mg
1 options
Produktkod. 18001170 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0613.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bupivakain hydrokloridmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Analyt- eller komponentnamn Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
LEDER O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC-namn 1-butyl-N-(2,6-dimetylfenyl)piperidin-2-karboxamid; hydrera; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 342.9
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 342,2074 g/mol