Läs mer
Bupivakain Hydrokloridmonohydrat, TRC
Produktkod. 30329427
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30329427 50 mg
1 options
Produktkod. 30329427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68956050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Molekylformel C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
LEDER O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC-namn 1-butyl-N-(2,6-dimetylfenyl)piperidin-2-karboxamid; hydrera; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 342.9
Formel vikt 342.2074