missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bupivacaine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30134576
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134576 500 mg
30138608 5 g
30009655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134576 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB780595500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18010-40-7
Molekylformel C18 H28 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 324.89
Synonym 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide hydrochloride, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, (±)-Bupivacaine hydrochloride, AH 2250, Bicain, Bupivacaine hydrochloride, LAC 43, Marcaina, Marcaine hydrochloride, Sensorcaine, NovaBupi
IUPAC-namn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride
LEDER Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bupivacaine Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H
Formel vikt 324.1968
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.