Läs mer
Bupivacaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bupivacaine Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H |
| Formel vikt | 324.1968 |