missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bupivacaine N-Oxide Hydrochloride Salt, TRC

Produktkod. 30011065
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011065 250 mg
30006409 50 mg
30004775 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB689610250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1796927-05-3
Molekylformel C18H29ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 340.89
Synonym 1-Butyl-1-oxido-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride Salt
IUPAC-namn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide;hydrochloride
LEDER O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2N(CCCC2)(CCCC)=O.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bupivacaine N-Oxide Hydrochloride Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O2.ClH/c1-4-5-12-20(22)13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H
Formel vikt 340.1918
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.