missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bupivacaine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Bupivacaine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bupivacaine N-Oxide |
| CAS | 1346597-81-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bupivacaine N-Oxide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H28 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bupivacaine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O2/c1-4-5-12-20(22)13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21) |
| LEDER | CCCC[N+]1([O-])CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC-namn | 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?