missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bupivacaine Related Compound B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| CAS | 65797-42-4 |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide Hydrochloride, Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12;/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H |
| LEDER | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.78 |
| Formel vikt | 268.1342 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?