Läs mer
Bupivacaine Related Compound B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| CAS | 65797-42-4 |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide Hydrochloride, Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12;/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H |
| LEDER | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.78 |
| Formel vikt | 268.1342 |