Läs mer
Bupivacaine, Thermo Scientific™
Bupivacaine, CAS # 38396-39-3, is a potent and long-acting in vivo local anesthetic agent.
1246.33 SEK - 9825.96 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 38396-39-3 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H28N2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.44 |
| MDL-nummer | MFCD00243007,MFCD00941462 |
| InChI-nyckel | LEBVLXFERQHONN-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | bupivacaine, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide, dl-bupivacaine, marcaine, bupivacaina, carbostesin, bupivacainum, sensorcaine, anekain, +--bupivacaine |
| PubChem CID | 2474 |
| ChEBI | CHEBI:77431 |
| IUPAC-namn | 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| LEDER | CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15485049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62742.03 |
1g |
1246.33 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15495049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62742.06 |
5g |
2158.82 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15405059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62742.14 |
25g |
9825.96 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 38396-39-3 | |
| 288.44 | |
| LEBVLXFERQHONN-UHFFFAOYNA-N | |
| 2474 | |
| 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| C18H28N2O | |
| MFCD00243007,MFCD00941462 | |
| bupivacaine, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide, dl-bupivacaine, marcaine, bupivacaina, carbostesin, bupivacainum, sensorcaine, anekain, +--bupivacaine | |
| CHEBI:77431 | |
| CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
Specifikationer
| Bupivacaine | |
| C18H28N2O | |
| UN2811 | |
| Soluble in water,ethanol,chloroform (slightly ),and acetone (slightly ). | |
| CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C | |
| 288.44 | |
| CHEBI:77431 |
| 38396-39-3 | |
| MFCD00243007,MFCD00941462 | |
| bupivacaine, 1-butyl-n-2,6-dimethylphenyl piperidine-2-carboxamide, dl-bupivacaine, marcaine, bupivacaina, carbostesin, bupivacainum, sensorcaine, anekain, +--bupivacaine | |
| LEBVLXFERQHONN-UHFFFAOYNA-N | |
| 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide | |
| 2474 | |
| 288.43 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H300-H310-H330
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 253-911-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures