missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bupivacaine, TRC

Produktkod. 30008514
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008514 100 mg
30007333 10 g
30003459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB689561100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 38396-39-3
Molekylformel C18 H28 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 288.43
Synonym 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (+/-)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (+/-)-Bupivacaine, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide, Anekain, Bupivacaine, Bupivan, Carbostesin, DL-Bupivacaine, Marcaine, Win 11318
IUPAC-namn 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
LEDER CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bupivacaine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)
Formel vikt 288.2202
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.