missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Buprenorphine N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 18030080
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18030080 100 mg
18052660 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18030080 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0120.15

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Buprenorphine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Buprenorphine N-oxide
CAS 112242-17-8
Analyt- eller komponentnamn Buprenorphine N-oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C29 H41 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Buprenorphine N-Oxide, 6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17-(cyclopropylmethyl)-alpha-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha-methyl-, 17-oxide, [5alpha,7alpha(S)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C29H41NO5/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,34-5)24-28(27)12-13-30(33,16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(35-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-,30?/m1/s1
LEDER CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CC[N+]4([O-])CC7CC7)c56
Molekylvikt (g/mol) 483.64
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 483.2985 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.