missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Buprenorphine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Buprenorphine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buprenorphine N-oxide |
| CAS | 112242-17-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Buprenorphine N-oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H41 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Buprenorphine N-Oxide, 6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17-(cyclopropylmethyl)-alpha-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha-methyl-, 17-oxide, [5alpha,7alpha(S)]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H41NO5/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,34-5)24-28(27)12-13-30(33,16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(35-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-,30?/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CC[N+]4([O-])CC7CC7)c56 |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.64 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?