missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Buprofezin, TRC

Produktkod. 30338331
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30338331 25 g
30345583 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30338331 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68967025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Buprofezin
CAS 69327-76-0
Molekylformel C16 H23 N3 O S
Kvantitet 25 g
Synonym 2-[(1,1-Dimethylethyl)imino]tetrahydro-3-(1-methylethyl)-5-phenyl-4H-1,3,5-thiadiazin-4-one, Applaud, Applaud 40SC, Buprofezin, Courier, NNI 750, Stater, Talus
InChI formel InChI=1S/C16H23N3OS/c1-12(2)19-14(17-16(3,4)5)21-11-18(15(19)20)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
LEDER CC(C)N1C(=NC(C)(C)C)SCN(C1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-tert-butylimino-5-fenyl-3-propan-2-yl-1,3,5-tiadiazinan-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 305.44
Formel vikt 305.1562
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.