Läs mer
(±)-Bupropion-d9 HCl (tert-butyl-d9), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Bupropion-D9 Hydrochloride |
| CAS | 1189725-26-5 |
| Molekylformel | C13 2H9 H9 Cl N O . Cl H |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 1-Propanone-3,3,3-d3, 1-(3-chlorophenyl)-2-[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]-, hydrochloride (1:1), Bupropion-d9 Hydrochloride, (±)-Bupropion-D9 hydrochloride, Bupropion-D9 hydrochloride (N-tert-butyl D9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15 H,1-4H3;1 H/i2D3,3D3,4D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(NC(C)C(=O)c1cccc(Cl)c1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(3-chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.26 |
| Formel vikt | 284.1409 g/mol |
| Visa mer |