Läs mer
Bupropion-d9 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30334817
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30334817 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30334817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68962710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Bupropion-D9 Hydrochloride
CAS 1189725-26-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C13 2H9 H9 Cl N O . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Propanone-3,3,3-d3, 1-(3-chlorophenyl)-2-[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]-, hydrochloride (1:1), Bupropion-d9 Hydrochloride, (±)-Bupropion-D9 hydrochloride, Bupropion-D9 hydrochloride (N-tert-butyl D9)
InChI formel InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NC(C)C(=O)c1cccc(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1-(3-chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 285.26
Formel vikt 284.1409
Procent renhet >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.