Läs mer
Bupropion.HCl, Lipomed
Produktkod. 30459979
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30459979 50 mg
1 options
Produktkod. 30459979 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMBPR1544HC50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Bupropion.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Analyt- eller komponentnamn Bupropion (hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 Cl N O . Cl H
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-one; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 276.2
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 275,0844 g/mol