Läs mer
Bupropion.HCl, Lipomed
Produktkod. 30458492
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30458492 100 mg
1 options
Produktkod. 30458492 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMBPR1544HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Bupropion.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Analyt- eller komponentnamn Bupropion (hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 Cl N O . Cl H
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-one; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 276.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 275,0844 g/mol