Läs mer
R&D Systems™ Bupropion hydrochloride
Produktkod. 30001402
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30001402 50 mg
1 options
Produktkod. 30001402 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 2831/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.66 SEK
    2161.95 SEK / 50mg
    Save 348.71 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters
Non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki values are 1.4, 2.8 and 45 μM for NET, DAT and SERT transporters respectively). Also inhibits neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Displays antidepressant activity and augments nicotine self-administration at low doses in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupropion hydrochloride
CAS 31677-93-7
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C13H19Cl2NO
Formel vikt 276.2
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 276.201