Läs mer
Bupropionhydroklorid, 99 %
Beskrivning
Bupropion HC används som en hämmare av dopamin och SLC6A2. Bupropion är effektivt som antidepressiv på grund av dess effekter på nikotinreceptorer, och används också för att främja rökavvänjning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Bupropion HC används som en hämmare av dopamin och SLC6A2. Bupropion är effektivt som antidepressiv på grund av dess effekter på nikotinreceptorer, och används också för att främja rökavvänjning.
Löslighet
Löslig i vatten (>25 mg/ml), etanol 193 mg/ml, 0,1 N HCl 333 mg/ml
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bupropion hydrochloride |
| Smältpunkt | 233 °C till 234 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 250 mg |
| Merck Index | 14,1499 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (>25 mg/ml), etanol 193 mg/ml, 0,1 N HCl 333 mg/ml |
| Formel vikt | 276.2 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning