Läs mer
Bupropionhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458625
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458625 10 mg
1 options
Produktkod. 30458625 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0745.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Analyt- eller komponentnamn Bupropion (hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 Cl N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
InChI formel InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-one; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 276.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 275,0844 g/mol