Läs mer
Bupropionhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Bupropionhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bupropion (hydrochloride) |
| CAS | 31677-93-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bupropion (hydrochloride) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H18 Cl N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(tert-butylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-one; hydroklorid |
| Visa mer |