Läs mer
Bupropion Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bupropion (hydrochloride) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| Formel vikt | 275.0844 |
| Procent renhet | >95% |