Läs mer
Buquinolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buquinolate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO5/c1-6-24-20(23)15-9-21-16-8-18(26-11-13(4)5)17(25-10-12(2)3)7-14(16)19(15)22/h7-9,12-13H,6,10-11H2,1-5H3,(H,21,22) |
| Formel vikt | 361.1889 |