Läs mer
Pinnacle Brush™ Burettborstar
Produktkod. 12801944
Change view
Längd (metrisk):
52 cm
62 cm
77 cm
Diameter (metrisk) borst:
13 mm
16 mm
19 mm
För användning med (utrustning):
10 ml byrett
25 ml byrett
50 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) borst För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12801944 52 cm 13 mm 10 ml byrett Paket med 10
12811944 62 cm 16 mm 25 ml byrett Paket med 10
12338328 77 cm 19 mm 50 ml byrett Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12801944 Leverantör Pinnacle Brush™ Leverantörsnummer T401
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att rensa ut smala byretter och andra svåråtkomliga instrument. Pinnacle Brush™ Burette Borstborstar levereras i förpackningar om 10 st.
  • På galvaniserade ståltrådshandtag
  • Tillgänglig för en rad byrettstorlekar och rengöringshuvuddiametrar
Specifikationer
Produkttyp Burettborste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 1.6 cm
Diameter (metrisk) borst 13 mm
För användning med (utrustning) 10 ml byrett
Längd (metrisk) 52 cm
Längd (metrisk) borste 8.5 cm
Längd (metriskt) handtag 43.5 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 5 cm