Läs mer
Pinnacle Brush™ Burettborstar
Produktkod. 12811944
Change view
Längd (metrisk):
52 cm
62 cm
77 cm
Diameter (metrisk) borst:
13 mm
16 mm
19 mm
För användning med (utrustning):
10 ml byrett
25 ml byrett
50 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) borst För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12811944 62 cm 16 mm 25 ml byrett Paket med 10
12801944 52 cm 13 mm 10 ml byrett Paket med 10
12338328 77 cm 19 mm 50 ml byrett Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12811944 Leverantör Pinnacle Brush™ Leverantörsnummer T402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 SEK
    248.42 SEK / Paket med 10
    Save 43.58 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att rensa ut smala byretter och andra svåråtkomliga instrument. Pinnacle Brush™ Burette Borstborstar levereras i förpackningar om 10 st.
  • På galvaniserade ståltrådshandtag
  • Tillgänglig för en rad byrettstorlekar och rengöringshuvuddiametrar
Specifikationer
Produkttyp Burettborste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Diameter (metrisk) borst 16 mm
För användning med (utrustning) 25 ml byrett
Längd (metrisk) 62 cm
Längd (metrisk) borste 10 cm
Längd (metriskt) handtag 52 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 6 cm