Läs mer
Pinnacle Brush™ Burettborstar
Längd (metrisk):
52 cm
62 cm
77 cm
Diameter (metrisk) borst:
13 mm
16 mm
19 mm
För användning med (utrustning):
10 ml byrett
25 ml byrett
50 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- På galvaniserade ståltrådshandtag
- Tillgänglig för en rad byrettstorlekar och rengöringshuvuddiametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Burettborste |
| Borstmaterial | Fiber |
| Handtagsmaterial | Metall |
| Diameter (metrisk) | 1.9 cm |
| Diameter (metrisk) borst | 16 mm |
| För användning med (utrustning) | 25 ml byrett |
| Längd (metrisk) | 62 cm |
| Längd (metrisk) borste | 10 cm |
| Längd (metriskt) handtag | 52 cm |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Visa mer |