Läs mer
Kartell™ Byrettsklämma
Produktkod. 15835567
Change view
Diameter (metrisk) Stång:
8 till 14 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Diameter (metrisk) Stång Förpackningsstorlek
15835567 8 till 14 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 15835567 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0013900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1062.63 SEK
    1041.92 SEK / Paket med 5
    Save 20.71 SEK
    1% Av
I lager
Kartell™ Burette Clamp använde en fjäderbelastad mittarm för att hålla byretten stadigt mot de två yttre armarna och är skyddad av gummigrepp.
  • Kan passa på stödstänger med diametrar 8 - 14 mm
  • Fjäderbelastad mittarm i rostfritt stål håller byretten stadigt mot de två yttre armarna och skyddas av gummigrepp
  • Gradering och menisk är synlig hela tiden
  • Passar alla byretter
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) 8 till 14 mm stänger
Material Polypropen
Inkluderar 1 Klämma
Typ Buret Clamp
Diameter (metrisk) Stång 8 till 14 mm
Kvantitet 1 st.