Läs mer
Bochem™ Byrettsklämma
Produktkod. 10769431
Material:
Krompläterad
Produktkod. 10769431
Brand: Bochem™ 5631
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Burette Clamp är försedd med ett bosshead och kan användas med provrör och byretter.
  • Bosshead 13,5 mm diameter
  • PVC-belagd
Specifikationer
Material Krompläterad
Beskrivning 90° vinkel
Diameter (metrisk) 13.5 mm
Diameter (metrisk) Insida 7 till 25 mm