Läs mer
SI Analytics™ Burettcylinder
Produktkod. 15729117 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
15729117 20 mL
1 options
Produktkod. 15729117 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220670
 Begränsad artikel
I lager
SI Analytics™ Burettcylinder är lämplig att använda med Titronic™ 500.
  • DURAN™
  • För användning med Titronic™ 500 och utbytbar enhet WA 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Burettcylinder
Material DURAN™ Glas
Volym (metrisk) 20 mL