Läs mer
OHAUS™ Byretthållarsats
Produktkod. 15752279 Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15752279
Brand: OHAUS™ 30392231
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Buretthållarsats utformad för att säkert greppa och placera laboratorieglas.
  • Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar
  • Finns i premium rostfritt stål som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet.
  • Nickelpläterade zinkklämmor ger hög draghållfasthet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Byretthållarsats
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) 100 ml byretter
Beskrivning Clamp, Specialty, Buret Set, CLS-BTSETS
Diameter (metrisk) 13 mm
Höjd (metrisk) 25.000 mm
Höjd (engelska) 1,00 tum.
Längd (engelska) 7.00 tum.
Längd (metrisk) 178 mm
Längd (metrisk) arm 578 mm
Storlek Micro – 100 ml buretter
Bredd (engelska) 13.00 in.
Bredd (metrisk) 330.00 mm