Läs mer
OHAUS™ Byretthållarsats
Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar
- Finns i premium rostfritt stål som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet.
- Nickelpläterade zinkklämmor ger hög draghållfasthet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Byretthållarsats |
| Material | Nickelpläterad |
| För användning med (utrustning) | 100 ml byretter |
| Beskrivning | Clamp, Specialty, Buret Set, CLS-BTSETA |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Höjd (metrisk) | 25.000 mm |
| Höjd (engelska) | 1,00 tum. |
| Längd (engelska) | 7.00 tum. |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Längd (metrisk) arm | 578 mm |
| Visa mer |