Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Burettstoppkran, lateral, med PTFE-plugg
Beskrivning
- Facetterad spets
- Avstängningskran: NS 12,5
- Hål: 1,5 mm
- NS PTFE-kontakt
- Skruvgängshållare
- Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kran | NS 12.5 |