Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Byrett tips
Produktkod. 10217521
Change view
Typ:
Buret Tips
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10217521 Buret Tips Varje
1 options
Produktkod. 10217521 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40780009
Beräknad leverans: 30-10-2026
Utmärkt för dispensering av uppmätta mängder kemiska lösningar i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Byrettspetsar är tillverkade av AR-Glas™ sodaglas med gummislang.
  • Längd ca. 60 mm
  • För byretter med slanganslutning
Specifikationer
För användning med (utrustning) Buretter med slanganslutning
Inkluderar Gummislang
Typ Buret Tips