Läs mer
Hecht Karl™ Byretter
Produktkod. 10600392
Change view
Typ:
Buret
Produktkod. Typ
10600392 Buret
1 options
Produktkod. 10600392 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 40792750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.25 SEK
    567.92 SEK / Paket med 1
    Save 508.33 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Inkluderar Schellbach rand och sidoavstängningskran med glasnyckel
Kran Lateral
Kranmaterial Glasnyckel
Typ Buret