Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Burgess reagens, 96 %
Produktkod. p-7048046
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11328966
Brand: Thermo Scientific Chemicals L20155.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29684-56-8 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Burgess-reagens är ett selektivt dehydratiseringsreagens som används i organisk syntes. Det används för att omvandla sekundär och tertiär alkohol, med en intilliggande proton, till alkener. Burgess-reagens används också för att främja stora syntetiska värden inom medicinsk kemi. Det har använts vid uttorkning av primära amider, formamider och primära nitroalkaner för att generera nitriler, isocyanider respektive nitriloxider. Det bildar uretaner när det reagerar med primära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Burgess reagens är ett selektivt dehydratiseringsreagens som används i organisk syntes. Det används för att omvandla sekundär och tertiär alkohol, med en intilliggande proton, till alkener. Burgess-reagens används också för att främja stora syntetiska värden inom medicinsk kemi. Det har använts vid uttorkning av primära amider, formamider och primära nitroalkaner för att generera nitriler, isocyanider respektive nitriloxider. Det bildar uretaner när det reagerar med primära alkoholer.
Löslighet Lösligt i organiska
lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29684-56-8
Molekylformel C8H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00077815
InChI-nyckel YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
PubChem CID 11032497
LEDER CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Burgess Reagent
Smältpunkt 72°C to 82°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1432131
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
IUPAC-namn (metoxikarbonyl)[(trietylazaniumyl)sulfonyl]azanid
Formel vikt 238.3
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.