Läs mer
Buerkle™ Eyes Fresh Mini Eyeswash Station
Produktkod. 10465192 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Standard kallvattenkran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10465192 Standard kallvattenkran Varje
1 options
Produktkod. 10465192 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 25150100
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Buerkle™ Eyes Fresh Mini Eyeswash Station är idealisk för alla arbetsplatser där aggressiva ämnen används.
  • Mini ögonspolningsstation idealisk för labbet, bensinstationer eller alla arbetsplatser där aggressiva ämnen används
  • Eyes Fresh kan fästas på vilken standard kallvattenkran som helst
  • För normal användning av kranen, tryck bara på knappen och funktionen ändras tillbaka från ögonsköljfunktionen (återgår automatiskt till ögonsköljfunktionen när kranen stängs)
  • Kan monteras på kranar med M22x1, 1/2 tum eller 3/8 tum yttergänga
  • Med tillräckligt vattentryck, prestanda enligt DIN EN 15154-2.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 15154-2
För användning med (applikation) Standard kallvattenkran
Produkttyp Ögonspolningsstation