Läs mer
Buerkle™ Burkle™ Melamine Melamine Mortar
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
700 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Melamine
- Hard surface
- Abrasion resistant surface
- With base and spout
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 700 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Produkttyp | Mortar |
| Material | Melamine |
| För användning med (applikation) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Kapacitet | 700 mL |