Läs mer
Buerkle™ Rengörings- och förvaringsbehållare av polyeten
Produktkod. 11961501 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
550 mm
660 mm
Storlek:
10 L
12.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Storlek Förpackningsstorlek
11961501 660 mm 12.5 L -
11857253 550 mm 10 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11961501 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96500652
I lager
Buerkle™ Rengörings- och förvaringsbehållare av polyeten är idealisk att använda med pipetter.
  • PE
  • Perfekt med pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (engelska) 25,98 tum.
Höjd (metrisk) 660 mm
Storlek 12.5 L
Diameter (metrisk) 155 mm
Material Polyeten
För användning med (utrustning) Pipett
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning
Form Rund
Produkttyp Rengöring och förvaringsbehållare