Läs mer
Buerkle™ Rengörings- och förvaringsbehållare av polyeten
Produktkod. p-8002939 Handla allt Bürkle Produkter
Höjd (metrisk):
550 mm
660 mm
Storlek:
10 L
12.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11857253
Brand: Buerkle™ 96500651
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Rengörings- och förvaringsbehållare av polyeten är idealisk att använda med pipetter.
  • PE
  • Perfekt med pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (engelska) 21.65 in.
Höjd (metrisk) 550 mm
Storlek 10 L
Diameter (metrisk) 155 mm
Material Polyeten
För användning med (utrustning) Pipett
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning
Form Rund
Produkttyp Rengöring och förvaringsbehållare