Läs mer
Buerkle™ Ögonsköljflaska av polyeten
Produktkod. 10240372 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
600 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10240372 600 ml
1 options
Produktkod. 10240372 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 25072000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.84 SEK
    489.63 SEK / Paket med 1
    Save 21.21 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Ögonsköljflaska av polyeten är tät på grund av ventil och dammskyddslock.
  • Tom flaska för 600 ml innehåll
  • Läcksäker tack vare ventil och dammskyddslock
  • Instruktioner tryckta på (på tyska)
  • Tillverkad av transparent PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Certifikat och efterlevnad DÅN
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Produkttyp Ögonsköljningsflaska