Läs mer
Buerkle™ Pipettsköljsystem av polyeten
Produktkod. 11867253 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
740 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11867253 740 mm Varje
1 options
Produktkod. 11867253 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96500650
I lager
Buerkle™ Pipettsköljsystem i polyeten för enkel och skonsam rengöring och säker förvaring av pipetter.
  • PE transparent
  • Effektiv höjd 600mm
  • Lämplig för alltid labb
  • Skonsam rengöring
  • Säker förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipet, 24 in.
Höjd (engelska) 29.13 in.
Höjd (metrisk) 740 mm
Storlek Kapacitet 7 L, Stativdiameter 315 mm
Diameter (metrisk) 165 mm
Material Polyeten
Produkttyp Pipettsköljsystem