Läs mer
Buerkle™ Skruvlock av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek (metrisk):
30 mm
Beskrivning
- Reserv skruvlock
- För användning med 60 till 1200 ml aluminiumflaskor
- Uppenbar manipulation
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Skruvlock |
| Inkluderar | Aluminium inre tätning |
| Material | Polypropen |
| Trådstorlek (metrisk) | 30 mm |
| Halsfinish | 30 mm |
| Produkttyp | Säkerhetssäkert skruvlock |
| För användning med (utrustning) | Aluminiumflaska |
| Genom förslutningsdispenseringen | Nej |