Läs mer
Abeba™ Business Men 32430 Shoes
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance special rubber outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
- Insole leather
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Färg | Black |
| Liner material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Storlek | 40 |
| Enda funktioner | Slip-resistant |
| Sulmaterial | Rubber |
| Stil | 32430 |